Documents
8.07486
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
600, for synthesis
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111021
Numéro de classement CE :
500-038-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>320 °C (DIN 51794)
Puissance
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
17-22 °C
Température de transition
flash point 260 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Polyethylene glycol 600 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.126 - 1.128
Hydroxyl value: 178 - 197
Average molecular mass: 570 - 630
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup