566460
Normal Donkey Serum, Sterile
Synonyme(s) :
Normal Serum
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable