Documents
05470
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Pureté
≥98.0% (GE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Conditionnement
glass bottle of
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
Solubilité
H2O: slightly soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
Traces de cations
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
Albumin from bovine serum can be used for Electron and Immunoelectron microscopy. It can also be used for isolating and culturing neonatal rat cardiac ventricular myocytes.
Bovine serum albumin has been used to quantify proteins in raw enzyme extracts. It has also been used as a blocking agent for mitochondrial imaging.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells. It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Autres remarques
Review
Sales restrictions may apply
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Glucagon-like peptide-1 inhibits vascular smooth muscle cell dedifferentiation through mitochondrial dynamics regulation
Torres G, et al.
Biochemical Pharmacology, 104(1), 52-61 (2016)
Effect of dietary chitin on digestive enzyme activity, growth and survival of Macrobrachium tenellum juvenile prawns
Santos-Romero RB, et al.
Latin American Journal of Aquatic Research, 45(1), 130-138 (2017)
In vitro digestibility of specific dsRNA by enzymes of digestive tract of shrimp Litopenaeus vannamei
Alvarez-Sanchez AR, et al.
Revista MVZ Cordoba, 22(2), 5867-5880 (2017)
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
J D Marsh et al.
Circulation, 98(3), 256-261 (1998-08-11)
The role of androgens in producing cardiac hypertrophy by direct action on cardiac myocytes is uncertain. Accordingly, we tested the hypothesis that cardiac myocytes in adult men and women express an androgen receptor gene and that myocytes respond to androgens
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.