553018-M
RAF Kinase Inhibitor VII
Synonyme(s) :
RAF Kinase Inhibitor VII, 1-(4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yloxy)-2-(methylthio)phenyl)-3-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)urea
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
caramel
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable