Principaux documents
609056
Sigma-Aldrich
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
3-Aminopropionic acid-15N
About This Item
Formule linéaire :
H215NCH2CH2CO2H
Poids moléculaire :
90.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
Clé InChI
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable