Principaux documents
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
250 MG
76,60 €
1 G
138,00 €
76,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
76,60 €
1 G
138,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Beilstein:
1739188
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
Clé InChI
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable