5.33965
IAP Antagonist, BV6
Synonyme(s) :
IAP Antagonist, BV6, (S,S,2S,2ʹS)-N,Nʹ-((2S,2ʹS)-(hexane-1,6-diylbis(azanediyl))bis(3-oxo-1,1-diphenylpropane-3,2-diyl))bis(1-((S)-2-cyclohexyl-2-((S)-2-(methylamino)propanamido)acetyl)pyrrolidine-2-carboxamide)
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(c8ccccc8)c7ccccc7)C(=O)NCCCCCCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]5N(CCC5)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C)C6CCCCC6)C(c4ccccc4)c3ccccc3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C)C1CCCCC1
Clé InChI
DPXJXGNXKOVBJV-YLOPQIBLSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Actions biochimiques/physiologiques
IAP
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Li, W., et al. 2011. J. Thorac. Oncol.6, 1801.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable