SML0583
Ferrostatin-1
≥95% (HPLC), powder, non-apoptotic cell death inhibitor
Synonyme(s) :
3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic acid ethyl ester;
About This Item
Produits recommandés
product name
Ferrostatin-1, ≥95% (HPLC)
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, faint purple to brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
Clé InChI
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable