5.30729
AAA-ATPase Drg1 Inhibitor, Diazaborine
Synonyme(s) :
AAA-ATPase Drg1 Inhibitor, Diazaborine, 2-tosylbenzo[d][1,2,3]diazaborinin-1(2H)-ol, Ribosome Biogenesis Inhibitor, Diazaborine, Drg1 inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
26 μM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Drg1 AAA-ATPase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Pertschy B., et al. 2004. Mol. Cell. Biol. 24, 6476.
Baldock, C. et al. 1998. Biochem. Pharmacol. 55, 1541.
Grassberger M., et al. 1984. J Med Chem.27, 947.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable