A9978
AICAR
≥98% (HPLC), powder, AMPK activator
Synonyme(s) :
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-β-D-ribofuranoside, Acadesine, N1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
product name
AICAR, ≥98% (HPLC), powder
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
tan
Pf
214-215 °C
Solubilité
H2O: >7 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology