407950
Ionomycin free acid
from Streptomyces conglobatus, ≥90% (HPLC), waxy solid, Ca2+ mobile ion carrier, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus
Produits recommandés
Nom du produit
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
Niveau de qualité
Description
RTECS - NO0600000
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
waxy solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
Clé InChI
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mobile ion carrier for Ca2+
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3