PZ0181
PD184352
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluorobenzamide, CI-1040
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥30 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Fc1ccc(C(=O)NOCC2CC2)c(Nc3ccc(I)cc3Cl)c1F
InChI
1S/C17H14ClF2IN2O2/c18-12-7-10(21)3-6-14(12)22-16-11(4-5-13(19)15(16)20)17(24)23-25-8-9-1-2-9/h3-7,9,22H,1-2,8H2,(H,23,24)
Clé InChI
GFMMXOIFOQCCGU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable