440202
LY 294002
≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
LY 294002, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, BRD2 Inhibitor IV, BRD3 Inhibitor III, BRD4 Inhibitor IV
235,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
About This Item
235,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
LY 294002, LY294002, CAS 154447-36-6, is a cell-permeable, potent, reversible, and specific inhibitor of PI 3-kinase ((IC₅₀ = 1.4 µM). Acts on the ATP-binding site.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N4(CCOCC4)c1[o]c2c([c](c1)=O)cccc2c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
Clé InChI
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylinositol 3-kinase
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Bechard, M., and Dalton. S. 2009. Mol. Cell. Biol.29, 2092.
Lianguzova, M.S. et al. 2007. Cell Biol. Int.31, 330.
Baumann, P., and West, S.C. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14066.
Cardone, M.H., et al. 1998. Science282, 1318.
Vlahos, C.J., et al. 1995. J. Immunol.154, 2413.
Yano, H., et al. 1995. Biochem. J.312, 145.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
487.4 °F
Point d'éclair (°C)
253.0 °C