Principaux documents
5.00601
SAFC
Vitamin B₁₂-lactose
trituration 0.1%
25 KG
4 559,00 €
4 559,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
4 559,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
4 559,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Concentration
0.1%
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
160 g/L
Densité
1.5 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Application
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2