492041
Nrf2 Activator II, AI-1
The Nrf2 Activator II, AI-1, also referenced under CAS 75483-04-4, modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
Nrf2 Activator II, AI-1, Ethyl-4-chloro-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)15(2)12(10)16/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XUJQDJGGHFNYDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Keap1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3