Principaux documents
5.05987
Sigma-Aldrich
Keap1-Nrf2 Interaction Probe, ML334
Synonyme(s) :
Keap1-Nrf2 Interaction Probe, ML334, (1S,2R)-2-((S)-1-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, (SRS)-LH601, Nrf Activator VI
10 MG
291,00 €
291,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
291,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
291,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
cream
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N4(C(=O)c5c(cccc5)C4=O)C[C@H]1N(CCc3c1cccc3)C(=O)[C@H]2[C@H](CCCC2)C(=O)O
InChI
1S/C26H26N2O5/c29-23(20-11-5-6-12-21(20)26(32)33)27-14-13-16-7-1-2-8-17(16)22(27)15-28-24(30)18-9-3-4-10-19(18)25(28)31/h1-4,7-10,20-22H,5-6,11-15H2,(H,32,33)/t20-,21+,22-/m1/s1
Clé InChI
LNENLABLFGGAFF-BHIFYINESA-N
Description générale
A cell-permeable tetrahydroisoquinoline derivative that acts as a direct, non-covalent inhibitor of Keap1 - Nrf2 (Kelch-like ECH-associated protein 1 - nuclear factor erythroid 2-related factor 2) protein - protein interaction (Kd = 1 µM) that causes the dissociation of Nrf2 from keap1 in the cytosol. Exhibits ARE-inducing activity (EC50 = 18 µM in U2OS Keap1-Nrf2 functional assay) and promotes Nrf2 translocation to the nucleus (EC50 = 12 µM). Has good solubility in aqueous buffers (>100 µM in phosphate buffered saline).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Keap1–Nrf2
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Hu, L., et al, 2013, Bioorg. Med. Chem. Lett.23, 3039.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable