481907
Nicotinamide
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Synonyme(s) :
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic Acid Amide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Impuretés
≤0.2% Nicotinic acid (TLC)
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup