440204
LY 294002
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible and specific inhibitor of PI 3-kinase
Synonyme(s) :
InSolution LY 294002, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, BRD2 Inhibitor IV, BRD3 Inhibitor III, BRD4 Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
Clé InChI
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
phosphatidylinositol 3-kinase
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Baumann, P., and West, S.C. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 14066.
Cardone, M.H., et al. 1998. Science282, 1318.
Vlahos, C.J., et al. 1995. J. Immunol.154, 2413.
Yano, H., et al. 1995. Biochem. J.312, 145.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)