341216
NSC668394
≥95% (HPLC), solid, Ezrin inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Ezrin Inhibitor, NSC668394, 7-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenethylamino)quinoline-5,8-dione
205,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Ezrin Inhibitor, NSC668394, The Ezrin Inhibitor, NSC668394 controls the biological activity of Ezrin.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red-orange
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear, red-orange
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C(NCCC2=CC(Br)=C(O)C(Br)=C2)C(C3=C1C=CC=N3)=O
Clé InChI
OHPHDPYJEHZGDE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable