SML0006
CK-666
≥98% (HPLC), powder, Arp2/3 comple inhibitor
Synonyme(s) :
2-Fluoro-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-benzamide, CK 666, CK-0944666
About This Item
Produits recommandés
product name
CK-666, ≥98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3ccccc3F
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
Clé InChI
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable