Principaux documents
34103-M
Sigma-Aldrich
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Synonyme(s) :
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H₂O
500 G
101,00 €
101,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
101,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N2O8 · 4Na · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.21
101,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Description
Merck USA index - 14 3517
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
solid
Puissance
22 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 200 mg/mL
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
Clé InChI
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
H+-ATPase
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2