G6129
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3′,5′-Cyclic GMP monosodium salt, 3′,5′-cGMP-Na, Guanosine 3′,5′-cyclophosphate monosodium salt, cGMP, cyclic GMP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Clé InChI
KMPIYXNEROUNOG-GWTDSMLYSA-M
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.