1.46435
ReadyTube® Violet Red Bile Glucose Agar
For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food samples in accordance to ISO 21528, pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Synonyme(s) :
VRBG Agar, VRBD Agar, Violet Red Bile Dextrose Agar
Produits recommandés
Agence
ISO 21528
Niveau de qualité
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
ReadyTube®
Conditionnement
pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
7.6 ( in H2O)
Application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
enterobacteriaceae
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Protocoles
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.