Principaux documents
1.46000
Millipore
HEIMPLATE Violet Red Bile Dextrose Agar Settle plate
Heimplate, APHA, ISO 21528, USP, JP, plate diam. × filling volume 90 mm × 30 mL/ft
Synonyme(s) :
VRBD, Violet Red Bile Glucose agar, Crystal Violet Neutral Red Bile Glucose agar
20 PKG
52,60 €
52,60 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
20 PKG
52,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
52,60 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle plate
Fabricant/nom de marque
Heimplate
Conditionnement
pkg of (20 or 120 plates per box)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 30 mL/ft
pH
7.4 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Escherichia coli
Salmonella spp.
coliforms
Description générale
Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar settle plates are used for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae and bile-tolerant Gram-negative bacteria. Crystal violet and bile salts inhibit the accompanying bacterial flora. Fermentation of glucose by Enterobacteriaceae leads to acid production, which is indicated by a color change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies. Enzymatic digest of animal tissue provides carbon and nitrogen sources for the growth, and yeast extract primarily supplies the B-complex vitamins. The culture medium is not specific for Enterobacteriaceae as some other accompanying bacteria (e.g. Aeromonas) also show the same reaction.
Application
Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar settle plates are used to detect and enumerate Enterobacteriaceae from food, animal feed, and other materials. They are also suitable for the enumeration of bile-tolerant Gram-negative bacteria from pharmaceuticals and other materials.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocoles
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.