Principaux documents
S362212
2-HEPTYLCYCLOPENTANONE
AldrichCPR
S362212-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S362212-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.309
Numéro MDL:
158,00 €