Documents
1.15045
Millipore
Gélose viande foie
for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (37 °C, 35 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
anaerobic bacteria
Description générale
Pour la microbiologie
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté)clair à presque clairApparence (couleur)brun-jaunâtrepH (25 °C)7,4 - 7,8Croissance (Clostridium perfringens ATCC 10543)bonne à très bonneCroissance (Clostridium tetani ATCC 19406)bonne à très bonneCroissance (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))bonne à très bonneCroissance (Proteus mirabilis ATCC 14153)bonne à très bonneCroissance (Bacteroides vulgatus ATCC 8482)satisfaisante à très bonneNoircissement (Clostridium perfringens ATCC 10543)+Noircissement (Clostridium tetani ATCC 19406)+/-Incubation : 48 h ; 35 °C , aérobie.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3