1.08380
Chlorure de 2,3,5-triphénytétrazolium
Color indicator. Supplement in culture media for the microbiological analysis of food and water samples
Synonyme(s) :
Rouge de tétrazolium, TPTZ, TTZ
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Forme
solid
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
243 °C (decomposition)
Solubilité
150 g/L
Masse volumique apparente
230 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 245 - 248 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; water; calculated on dried substance): ≥ 770
TLC-Test: passes test
Loss on drying (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0.5 %
Suitability for testing the germinability of seeds: passes test
Suitability for microbiology: passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)