Principaux documents
1.05287
Millipore
Gélose xylose-lysine-désoxycholate GranuCult®
acc. ISO 6579, ISO 19250, and APHA, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose XLD
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
APHA
ISO 19250
ISO 6579
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
Solubilité
55 g/L
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
La gélose xylose-lysine-désoxycholate GranuCult® est conçue pour l'isolement et la caractérisation des entérobactéries pathogènes, notamment des genres Shigella et Salmonella. La dégradation en acide du xylose, du lactose et du saccharose fait virer le rouge de phénol au jaune. La production de sulfure d'hydrogène se traduit par la formation d'un précipité de sulfure de fer noir dans les colonies, due à la réaction du thiosulfate et des sels de fer (III). La présence de bactéries décarboxylant la lysine en cadavérine peut se manifester par la présence d'une couleur violette autour des colonies du fait d'une augmentation du pH. Ces différentes réactions peuvent se dérouler simultanément ou successivement, si bien que l'indicateur de pH peut prendre diverses nuances de couleur, voire passer du jaune au rouge en cas d'incubation prolongée. Ce milieu de culture étant modérément sélectif, la croissance des organismes non désirables est inhibée, mais il est possible d'essayer de regrouper les bactéries recherchées par la lecture de l'effet net de la dissimilation des sucres, de la décarboxylation de la lysine et de la formation de sulfure d'hydrogène créant des colonies noires. L'agent solidifiant est l'agar-agar.
Application
La gélose xylose-lysine-désoxycholate GranuCult® peut être utilisée pour l'isolement et la caractérisation des entérobactéries pathogènes, notamment des genres Shigella et Salmonella, présentes dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale, l'eau et d'autres substances.
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : limpide à légèrement opalescent
Apparence (couleur) : rouge
pH (25 °C) : 7,2 - 7,6
Test de contrôle de l'efficacité des milieux nutritifs conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) :
Inoculum sur milieu de référence (Salmonella enteritidiss ATCC 13076 (WDCM 00030)) :
Dénombrement des colonies (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) :
Dénombrement des colonies (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) : ≥ 50 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) : ≥ 50 %
Croissance (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : Croissance ou inhibition partielle
Croissance (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : Croissance ou inhibition partielle
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) : inhibition totale
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) : inhibition totale
Colonies (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) : Colonies avec centre noir
Colonies (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) : Colonies avec centre noir
Colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : Colonies jaunes
Colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : Colonies jaunes
Incubation : 24 ± 3 heures à 37 ± 1 °C
Un recouvrement de 50 % équivaut à une productivité de 0,5.
Les dénombrements de colonies indiqués correspondent à la somme de trois déterminations.
Milieu de référence : Gélose trypto-caséine soja
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Articles
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.