Key Documents
1.12533
Sigma-Aldrich
Dodécylsulfate de sodium
for biochemistry and surfactant tests
Synonyme(s) :
Dodécylsulfate, sel de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H25NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-788-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Puissance
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
204-207 °C
Température de transition
flash point >150 °C
Solubilité
>130 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490‑560 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Determination of 13 potential anti-obesity agents in hair by dispersive liquid-liquid microextraction-assisted UHPLC-MS/MS.: This study employs sodium dodecyl sulfate in a novel extraction technique for quantifying anti-obesity agents, showcasing its pivotal role in enhancing the sensitivity and accuracy of bioanalytical methods (Tang et al., 2024).
  • Sequestration of cyanide ions from aqueous medium by physio-chemically fabricated biochar of peels of banana and grape fruit in ecofriendly way.: Demonstrates the use of sodium dodecyl sulfate in enhancing the adsorption capacity of biochars, which is vital for environmental remediation technologies (Sillanpaa et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (titrage à deux phases) : ≥ 99
Pureté de l′homologue en C-12 : ≥ 98
Identité (spectre IR) : test réussi
Solubilité (éthanol) : test réussi
Absorbance A (220-350 nm, 3 %, 1 cm, eau) : ≤ 0,10
Chlorures (Cl) : ≤ 0,01 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Eau (selon Karl Fischer) : ≤ 1
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Protocoles
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.