86857
Bromure de tétrabutylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
152,00 €
About This Item
≥99.0%
152,00 €
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
102-106 °C (lit.)
102-106 °C
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3