1.09492
ICP multi-element standard solution VIII
(24 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Densité
1.039 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
B (boron): 100 mg/l
Ba (barium): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Bi (bismuth): 100 mg/l
Ca (calcium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 100 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Ga (Gallium): 100 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
Li (Lithium): 100 mg/l
Mg (Magnesium): 100 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Na (sodium): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Sr (Strontium): 100 mg/l
Te (Tellurium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)