If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.10001
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer l'acide peracétique
64,30 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
64,30 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Acide peracétique, test, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
peracetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
100-500 mg/L (peracetic acid)
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/l (acide peracétique), MQuant®
L'acide peracétique est un désinfectant courant. La plage de mesure des bandelettes de test de détection de l'acide peracétique MQuant® convient particulièrement au contrôle de la concentration efficace (CE) des désinfectants à base d'acide peracétique. Étant donné que les solutions d'acide peracétique sont très instables, des contrôles fréquents sont nécessaires. L'acide peracétique réagit avec une amine aromatique pour former un colorant bleu. La concentration en acide peracétique est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en acide peracétique ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test Reflectoquant®.
Bénéfices de l'approche "Design for Sustainability" (Concevoir de façon éco-responsable) :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
- bandelette réactive avec réduction
- tube en aluminium recyclé
- notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Application
- Efficient activation of peracetic acid by cobalt modified nitrogen-doped carbon nanotubes for drugs degradation : l'étude explore également une nouvelle méthode visant à optimiser l'efficacité de l'acide peracétique dans la dégradation des composés pharmaceutiques, soulignant son potentiel pour la surveillance de la désinfection environnementale et la sécurité dans la production pharmaceutique (Yao et al., 2024).
- Ecotoxicological evaluation of effluent from bovine slaughterhouses disinfected by peracetic acid (PAA) : la recherche évalue l'impact environnemental de l'acide peracétique utilisé pour désinfecter les eaux usées issues des abattoirs bovins, en s'appuyant sur le bioindicateur Girardia tigrina, un outil crucial pour les évaluations de sécurité environnementale (Pereira et al., 2024).
- Peracetic acid activated by nickel cobaltite as effective oxidizing agent for BPA and its analogues degradation : cet article présente une méthode d'activation de l'acide peracétique avec du nickel cobaltite pour dégrader efficacement le bisphénol A (BPA) et ses analogues, répondant aux préoccupations liées à l'efficacité des biocides et à la sécurité environnementale (Kiejza et al., 2024).
- Accelerated removal of naproxen in the iron-based peracetic acid activation system by chloride ions : l'étude met en avant l'amélioration des espèces réactives de l'oxygène dans les procédés de traitement de l'eau, en démontrant comment les ions chlorure peuvent renforcer l'efficacité de l'acide peracétique, un aspect essentiel pour les applications biocides et les tests de sécurité (Yu et al., 2024).
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf