Principaux documents
1.10011
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les peroxydes
25 TESTS
29,00 €
100 TESTS
45,60 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 TESTS
29,00 €
100 TESTS
45,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
29,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Test des peroxydes, colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
hydrogen peroxide
Capacité de réaction
reaction type: enzymatic reaction
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
0.5-25 mg/L (H2O2)
Compatibilité
for use with MQuant® StripScan App
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l (H2O2), MQuant®
Le peroxyde est un désinfectant multiusage qui, grâce à son excellente action antivirale, bactéricide et fongicide, est largement employé dans l'industrie agroalimentaire. Les bandelettes réactives MQuant® sont la solution idéale pour contrôler les peroxydes résiduels après désinfection. La peroxydase transfère l'oxygène des peroxydes sur un indicateur redox organique. Cela forme un produit d'oxydation de couleur bleue. La concentration en peroxydes est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en peroxydes ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test des peroxydes Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche Design for Sustainability ("Concevoir de façon éco-responsable") :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Application
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species: This research uses peroxide detection in biomedical imaging to trace reactive oxygen species in vivo, aiding in the diagnosis and study of diseases associated with oxidative stress (Tada et al., 2024).
  • Optimization of Pressurized Liquid Extraction (PLE) Parameters for Extraction of Bioactive Compounds: This study employs peroxide tests in the extraction of bioactive compounds from plant materials, enhancing the efficiency of natural product extraction processes (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Highly Sensitive, Easy-to-Use, One-Step Detection of Peroxide-, Nitrate- and Chlorate-Based Explosives: Developing highly sensitive detection methods for explosives using electron-rich Ni porphyrins, this application serves crucial roles in safety and security fields, demonstrating the versatility of peroxide tests (Brockmann et al., 2024).
Liaison
Remplace : 10011-1 ; 10011
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Contenu apparenté
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can I use this strips to determine peroxides in radiopharmaceuticals solutions? pH range from 1 to 2.
    1 answer
    1. This product has not been tested for determining peroxides in radiopharmaceutical solutions. The pH of the aqueous sample must be within the range of 2 to 12. It cannot function in a pH range of 1 to 2. It is recommended to buffer the sample with sodium acetate to reach the appropriate pH range.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can I use these strips to measure peroxide in milk
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for measuring peroxide in milk.
      Helpful?
  5. Can I use these strips to measure organic peroxides in solvents?
    1 answer
    1. This product is intended to be used to determine inorganic peroxides in aqueous or organic solvents. It cannot be used to determine organic peroxides. The correct product for determining organic peroxides is linked below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z683108