1.17956
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
65,70 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
65,70 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Peracetic Acid Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
Reflectoquant®
Analyte(s) spécifique(s)
peracetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Plage de mesure
20.0-100 mg/L (peracetic acid)
Compatibilité
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie