1.07222
Peracetic acid
about 38-40%
Synonyme(s) :
Acide peroxyacétique, Acide éthaneperoxoïque
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acide peracétique 38-40 % environ,
Pression de vapeur
14 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
225 °C
Puissance
263 mg/kg LD50, oral (Rat)
Concentration
37.5-40.5% (peracetic acid)
pH
1 (20 °C in H2O)
Pf
-37 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
- Development of the radiosynthesis of high-specific-activity 123I-NKJ64 : cette étude menée par Tavares et al. (2011) présente le développement et l'optimisation de la radiosynthèse de 123I-NKJ64, un composé à haute activité spécifique utilisé en médecine nucléaire. Le procédé de synthèse a employé 38 % d'acide peracétique comme réactif clé pour atteindre le niveau souhaité d'incorporation et de pureté du radioisotope. Cette recherche met en évidence l'importance de l'acide peracétique dans la production de produits radiopharmaceutiques, en démontrant son rôle dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des procédures de radiosynthèse (Tavares et al., 2011).
Remarque sur l'analyse
Date de péremption : voir sur l′étiquette du produit.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Self-react. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.