1.17922
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
500-2000 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Synonyme(s) :
Peracetic Acid chemical test strips
60,60 €
Date d'expédition estimée le13 février 2025Détails
About This Item
60,60 €
Date d'expédition estimée le13 février 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Peracetic Acid Test, colorimetric, 500-2000 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
peracetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
500-2000 mg/L (peracetic acid)
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Method: Colorimetric with test strips, 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L, MQuant®
Peracetic acid is a frequently used disinfectant. Due to its measuring range the MQuant® Peracetic acid test strips are especially suitable to check the presence of effective levels in peracetic acid based disinfectants. Peracetic acid reacts with a phenol derivative to form a violet dye. The concentration of peracetic acid is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peracetic acid concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.