Principaux documents
1.08030
Supelco
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
Synonyme(s) :
Wieninger′s reagent
1 KG
134,00 €
134,00 €
Date d'expédition estimée le02 juillet 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KG
134,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
134,00 €
Date d'expédition estimée le02 juillet 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)