Principaux documents
1.02066
Supelco
Carbonate de calcium
precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
250 G
51,70 €
1 KG
129,00 €
50 KG
4 200,00 €
51,70 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
51,70 €
1 KG
129,00 €
50 KG
4 200,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CaCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.09
Beilstein:
8008338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-439-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
51,70 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
Forme
solid
Puissance
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.2% Substances insoluble in acetic acid
Perte
≤ 1.0% loss on drying, 200 °C
Taille des particules
~14 μm (D 50)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
825 °C (decomposition)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
300‑1400 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Traces de cations
Al: ≤0.005%
As: ≤0.0004%
Ba:, passes test
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mg and allied cations: ≤1.5%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Comparison of passive targeted delivery of inorganic and organic nanocarriers among different types of tumors.: This study compares the efficiency of calcium carbonate-based nanocarriers in targeted drug delivery across various tumor types, offering insights into their potential for enhancing cancer treatment efficacy (Postovalova et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 98.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Substances insoluble in acetic acid: ≤ 0.2 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0004 %
Ba (Barium): passes test
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.1 %
Magnesium and alkali metals: ≤ 1.5 %
Particle size (d 50): about 14 µm
Loss on drying (200 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable