Uniform and overall good quality however clumping in the container poses a problem for adequate weighing and distribution in a fluid medium. Better dehydratation of the product could help.
805890
Silice
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
Dimension de pores
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.