Principaux documents
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Selenium black 99+
50 G
154,00 €
250 G
1 090,00 €
1 KG
2 730,00 €
154,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
154,00 €
250 G
1 090,00 €
1 KG
2 730,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141910
Numéro de classement CE :
231-957-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
154,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (gravimetric)
Forme
solid
Puissance
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
Résidus de calcination
≤0.5%
pb
685 °C/1013 hPa
Pf
217 °C
Solubilité
slightly soluble <0.021 mg/L
Densité
4.28 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1270 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Se]
InChI
1S/Se
Clé InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)