1.07203
Certified sec. standard reference buffer solution
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.18₀ (25°C) Certipur®
Synonyme(s) :
di-sodium tetraborate decahydrate buffer solution, pH 9.2 Certified Secondary Buffer Solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
complies with DIN 19266
Gamme de produits
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Caractéristiques et avantages
- Available in solution format in a secure 100 mL plastic bottle
- Subjected to detailed stability studies as per ISO Guide 35
- Relevant information on product label including order number, article description, lot number, expiry date and safety data, following ISO Guide 31
- Accompanying comprehensive and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Étalon
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List