1.99019
Buffer solution
(di-sodium tetraborate)tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Buffer solution pH 9.2 (25 °C in H2O)(di-sodium tetraborate)
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Caractéristiques et avantages
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
- Ready-to-use solution available in 30 mL sachets
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List