1.07200
Certified sec. standard reference buffer solution
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.005 (25°C) Certipur®
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Caractéristiques et avantages
- Available in a tamper-proof 100 mL plastic bottle in solution format
- Subjected to detailed stability studies as per ISO Guide 35
- Product label containing relevant information on order number, article description, lot number, expiry date and safety data, in accordance with ISO Guide 31
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
- Measured and qualified in ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
Remarque sur l'analyse
For complete data see the enclosed certificate
Informations légales
Étalon
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)