Principaux documents
1.06520
SAFC
Sodium iodide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium iodide
5 KG
2 248,00 €
2 248,00 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
2 248,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
INa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-679-3
2 248,00 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 hPa ( 767 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1304 °C/1013 hPa
Pf
659 °C
Densité
3.67 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium iodide is used to treat or prevent iodine deficiency caused by poor nutrition or poor absorption by the body. 
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.