1.02787
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté
200,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
About This Item
200,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
coarse powder
crystalline
Puissance
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
147 °C
Densité
2.284 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable