Principaux documents
1.06523
Supelco
Sodium iodide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sodium iodide
100 G
208,00 €
250 G
347,00 €
1 KG
868,00 €
208,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
208,00 €
250 G
347,00 €
1 KG
868,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
INa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-679-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
208,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
1 hPa ( 767 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forme
powder
Puissance
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1304 °C/1013 hPa
Pf
659 °C
Solubilité
1793 g/L
Densité
3.67 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1500‑2000 kg/m3
Traces d'anions
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
thiosulfate (S2O32-): passes test
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Sodium iodide symporter immunolabelling as a predictor of clinical iodide uptake in canine thyroid carcinoma: A preliminary study.: This research uses sodium iodide symporter (NIS) immunolabelling to predict iodide uptake in canine thyroid carcinoma, providing insights into the application of sodium iodide in cancer diagnostics and treatment (Dark et al., 2024).
  • Photochemical Reactions in Dialdehyde Starch.: This article explores the photochemical reactions involving sodium iodide in dialdehyde starch, contributing to advancements in photochemistry and material science (Ziegler-Borowska et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Alkaline reacting substances: passes test
pH-value (5 %; water): 6.0 - 9.0
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.01 %
Iodate (IO₃): ≤ 0.0003 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Thiosulfate (S₂O₃): passes test
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.00001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable