Principaux documents
1.06290
SAFC
Sodium benzoate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP, FCC, E 211
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium benzoate
1 KG
89,00 €
10 KG
259,00 €
25 KG
429,00 €
21 X 25 KG
7 149,00 €
89,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
89,00 €
10 KG
259,00 €
25 KG
429,00 €
21 X 25 KG
7 149,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E211
Numéro de classement CE :
208-534-8
89,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
436 °C
Densité
1.50 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium benzoate is commonly used as a preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as additive for the preservation of food.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.