Documents
1.00160
SAFC
Acide borique
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide orthoborique, trihydroxydobore
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
233-139-2
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Forme
crystalline
solid
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
49.2 g/L
Densité
1.489 g/cm3 at 23 °C
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.04%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, l'acide borique est généralement utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il sert également d'agent tampon et de régulateur de pH.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable