Principaux documents
1.00247
SAFC
Acide citrique
anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique, Acide hydroxytricarballylique
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Beilstein:
782061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro E:
E330
Numéro de classement CE :
201-069-1
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
Forme
coarse powder
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pb
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
153-159 °C (lit.)
Solubilité
water: 1330 g/L at 20 °C
Densité
1.665 g/cm3 at 18 °C
Traces de cations
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide citrique est généralement utilisé comme agent tampon, régulateur de pH ou antioxydant dans les préparations pharmaceutiques. Ses applications couvrent différents types de préparations dont les formes semi-solides, les formes liquides (p. ex. solutions) et les formes solides (p. ex. granulés ou comprimés effervescents).
L'acide citrique anhydre en poudre Emprove® Essential est de l'acide citrique sous forme anhydre en fine poudre granuleuse.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable