Documents
1.05118
SAFC
Sorbate de potassium
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 202
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sorbate de potassium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E202
Numéro de classement CE :
246-376-1
Agence
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
powder
solid
Température d'inflammation spontanée
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
Pf
>205 °C (decomposition)
Solubilité
1.95-543 g/L
Densité
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clé InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sorbate de potassium est couramment utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il est également employé comme additif pour la conservation des aliments.
Autres remarques
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide au titre de la règlementation internationale sur les biocides. Pour les applications antimicrobiennes régies par d'autres législations, nous vous invitons à vous référer aux lois applicables localement.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Articles
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.